Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methoxyphenyltrans-4-n-Pentylcyclohexanecarboxylat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55792.06
Weitere Details : CAS : 67589-52-0 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462296
  • 181.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
4-Methoxyphenyltrans-4-n-Pentylcyclohexanecarboxylat, wird hauptsächlich als nematisches Flüssigkristallmonomer, Flüssigkristallmaterial verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (1.7E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67589-52-0
304.43
HJIVFZUPTYADSP-UHFFFAOYSA-N
105460
CCCCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
C19H28O3
MFCD11053432
cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, trans-4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, trans-4-methoxy-phenyl 4-pentyl-cyclohexanecarboxylate, trans-4-pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanoate, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanecarboxylate, hjivfzuptyadsp-wkilwmfisa-n, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate #, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexane-1-carboxylate
(4-methoxyphenyl)-4-pentylcyclohexan-1-carboxylat
Spezifikation
4-Methoxyphenyl trans-4-n-pentylcyclohexanecarboxylate
5g
C19H28O3
cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, trans-4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, trans-4-methoxy-phenyl 4-pentyl-cyclohexanecarboxylate, trans-4-pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanoate, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanecarboxylate, hjivfzuptyadsp-wkilwmfisa-n, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate #, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexane-1-carboxylate
HJIVFZUPTYADSP-UHFFFAOYSA-N
(4-methoxyphenyl)-4-pentylcyclohexan-1-carboxylat
105460
97%
40°C to 44°C
67589-52-0
MFCD11053432
Sparingly Soluble in water (1.7E-3g/L) (25°C).
CCCCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
304.43
304.43
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation