Learn More
4-Methoxyphenyltrans-4-n-Pentylcyclohexanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7037161
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
67589-52-0
C19H28O3
304.43
MFCD11053432
HJIVFZUPTYADSP-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, trans-4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, trans-4-methoxy-phenyl 4-pentyl-cyclohexanecarboxylate, trans-4-pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanoate, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanecarboxylate, hjivfzuptyadsp-wkilwmfisa-n, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate #, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexane-1-carboxylate
105460
(4-methoxyphenyl)4-pentylcyclohexan-1-carboxylat
CCCCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
67589-52-0
C19H28O3
304.43
MFCD11053432
HJIVFZUPTYADSP-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, trans-4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, trans-4-methoxy-phenyl 4-pentyl-cyclohexanecarboxylate, trans-4-pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanoate, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanecarboxylate, hjivfzuptyadsp-wkilwmfisa-n, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate #, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexane-1-carboxylate
105460
(4-methoxyphenyl)4-pentylcyclohexan-1-carboxylat
CCCCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Methoxyphenyltrans-4-n-Pentylcyclohexanecarboxylat, wird hauptsächlich als nematisches Flüssigkristallmonomer, Flüssigkristallmaterial verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (1.7E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenyl trans-4-n-pentylcyclohexanecarboxylate
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (1.7E-3g/L) (25°C).
Formelmasse 304.43
Reinheit (%) 97%