Learn More
4-Methoxyphenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021041
25.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-84-9
C10H12O2
164.204
MFCD00008773
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
31231
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-84-9
C10H12O2
164.204
MFCD00008773
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
31231
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetone
Dichte 1.069
Siedepunkt 266°C to 268°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.525
Menge 25 g
Beilstein 2044332
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%