Learn More
4-Methoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022335
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
104-47-2
C9H9NO
147.177
MFCD00001919
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
66031
2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
104-47-2
C9H9NO
147.177
MFCD00001919
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
66031
2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC=C(C=C1)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 8°C
Dichte 1.085
Siedepunkt 285°C to 287°C
Flammpunkt 117°C (242°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 509162
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%