Learn More
4-Methoxyphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-158665
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
19501-58-7
C7H10N2O·ClH
174.63
MFCD00012945
FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
2723904
(4-methoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
19501-58-7
C7H10N2O·ClH
174.63
MFCD00012945
FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
2723904
(4-methoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153°C to 154°C
Farbe rosa bis purpur
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4NHNH2·HCl
Menge 1 g
Beilstein 15, 597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 174.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.