Learn More
4-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 1.0 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15471036
Click to view available options
Menge:
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxyphenylmagnesiumbromid wird bei Grignard-Reaktionen als Reagenz für die Einführung der 4-Methoxyphenylgruppe eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 13139-86-1
Summenformel C7H7BrMgO
MDL-Nummer MFCD00013515
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 4-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC-Name Magnesium;Methoxybenzol;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 211.34
PubChem CID 2734898
Formelmasse 211.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M in 2-MeTHF