missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Methoxypropiophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-158597
12.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-97-1
C10H12O2
164.2
MFCD00009310
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
67144
1-(4-Methoxyphenyl)propan-1-on
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-97-1
C10H12O2
164.2
MFCD00009310
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
67144
1-(4-Methoxyphenyl)propan-1-on
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxypropiophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 273°C to 275°C
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COC2H5
Brechungsindex 1.5455 to 1.5475
Menge 5 g
Beilstein 08, 103
Relative Dichte 1.07
Synonym 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methoxypropiophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'