Learn More
4-Methoxystyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026380
44.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
637-69-4
C9H10O
134.18
MFCD00008619
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
12507
1-ethenyl-4-methoxybenzene
COC1=CC=C(C=C)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
637-69-4
C9H10O
134.18
MFCD00008619
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
12507
1-ethenyl-4-methoxybenzene
COC1=CC=C(C=C)C=C1
4-Methoxystyrene is employed in the ferric chloride-catalyzed addition of activated methylenes to styrenes. It acts as a monomer in polymerization reactions. Further, it is used to prepare 1,1,2,2-Tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutane by reacting with ethenetetracarbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxystyrol wird bei der Eisenchlorid-katalysierten Zugabe von aktivierten Methylenen zu Styrolen eingesetzt. Es wirkt als Monomer bei Polymerisationsreaktionen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 1,1,2,2-Tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutan durch Reaktion mit Ethentetracarbonitril verwendet.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxystyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.002
Siedepunkt 204°C to 205°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 5 g
Beilstein 1098935
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with methanol.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%