missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-1,10-phenanthrolin, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7049950
51.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
31301-28-7
C13H10N2
194.237
MFCD00004978
NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
93149
4-Methyl-1,10-Phenanthrolin
CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
31301-28-7
C13H10N2
194.237
MFCD00004978
NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
93149
4-Methyl-1,10-Phenanthrolin
CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3

4-methyl-1,10-phenanthroline can be used to produce 1,10-Phenanthrolin-4-aldehyde.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 144°C to 145°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 194.24
Physikalische Form Kristallin

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'