Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 144.15 |
Reinheit (%) | 97% |