Learn More
4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701979
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
216959-92-1
C9H7N3O2S
221.23
MFCD00111662
XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
2776505
4-Methyl-2-Pyrazin-2-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
216959-92-1
C9H7N3O2S
221.23
MFCD00111662
XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
2776505
4-Methyl-2-Pyrazin-2-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 221.24
Reinheit (%) 97%