Learn More
4-Methyl-2-(4-piperidinyl)pyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30472256
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472256 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM256031250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(4-piperidinyl)pyridine Hydrochloride
CAS 2770359-55-0
Summenformel C11H18Cl2N2
Menge 250 mg
Synonym 4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2.2ClH/c1-9-2-7-13-11(8-9)10-3-5-12-6-4-10;;/h2,7-8,10,12H,3-6H2,1H3;2*1H
SMILES CC1=CC(C2CCNCC2)=NC=C1.Cl.Cl
IUPAC-Name 4-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridindihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 249.18
Formelmasse 248.08