Learn More
4-Methyl-2-pentanon, HPLC-Qualität, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408450
56.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-10-1
C6H12O
100.161
MFCD00008938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
7909
CHEBI:82344
4-Methylpentan-2-on
CC(C)CC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-10-1
C6H12O
100.161
MFCD00008938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
7909
CHEBI:82344
4-Methylpentan-2-on
CC(C)CC(=O)C
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstände: 5 ppm, H2O 0.1 %, Farbe (APHA) 10
4-Methyl-2-pentanone is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanon
Namenshinweis Filtered through 0.2μ filters.
Schmelzpunkt °C to 84°C
Farbe Farblos
Dichte 0.801 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Zündpunkt 460°C (860°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Mild
Brechungsindex 1.396
Menge 1 L
Beilstein 605399
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 100.16
Dampfdruck 21 hPa (16mm Hg) at 20°C
Güte HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Methyl-2-pentanon
Physikalische Form Flüssig