Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-2-Pentanon |
Namenshinweis | Für die Extraktionsanalyse |
Schmelzpunkt | -80 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.801 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 117 °C |
Flammpunkt | 14 °C (57.2 °F) |
Geruch | Merkmal |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2CHCH2COCH3 |