Learn More
4-Methyl-2-pentenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779172
80.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5362-56-1
C6H10O
98.14
MFCD00800501
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
5916154
(E)-4-Methylpent-2-enal
CC(C)C=CC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5362-56-1
C6H10O
98.14
MFCD00800501
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
5916154
(E)-4-Methylpent-2-enal
CC(C)C=CC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentenal
Azidität 15mg KOH/g max.
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8440g/mL
Siedepunkt 70.0°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Brechungsindex 1.4360 to 1.4440
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.844
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.