Learn More
4-Methyl-2-pentenal, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 298351000
Weitere Details : CAS : 5362-56-1 Netto-Gewicht : 0.13440kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 100mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5362-56-1 | |
98.14 | |
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N | |
5916154 | |
CC(C)C=CC=O |
C6H10O | |
MFCD00800501 | |
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal | |
(E)-4-methylpent-2-enal |
Spezifikation
15mg KOH/g max. | |
0.8440g/mL | |
Authentic | |
1.4360 to 1.4440 | |
70.0°C (75.0 mmHg) | |
100mL | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
CH3CH(CH3)CH=CHCHO | |
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal | |
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N | |
(E)-4-methylpent-2-enal | |
5916154 | |
Flüssig |
4-Methyl-2-pentenal | |
32°C | |
Glasflasche | |
0.844 | |
Farblos bis hellgelb | |
5362-56-1 | |
100.0 | |
C6H10O | |
MFCD00800501 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils | |
CC(C)C=CC=O | |
98.14 | |
98.14 | |
95% |