Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-Carbaldehyd, 95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC18104CB
Weitere Details : CAS : 953408-85-0 Netto-Gewicht : 0.05025kg
Menge 250mg
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021124
  • 99.40 € / 250 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 05-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
953408-85-0
187.198
NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
26343583
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
C11H9NO2
MFCD11109318
5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbaldehyd
Spezifikation
4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
250mg
94.5
95%
MFCD11109318
NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbaldehyd
26343583
95%
Bernsteinfarbene Glasflasche
953408-85-0
100.0
C11H9NO2
5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
187.198
187.2
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate