Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 205.28 |
Reinheit (%) | 97% |