Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 203.26 |
Reinheit (%) | 97% |