Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485782
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
33763-20-1
C11H8NO2S
218.25
MFCD00141955
CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
720957
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
33763-20-1
C11H8NO2S
218.25
MFCD00141955
CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
720957
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) Tech.
Güte Eigenschaften