Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782663
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10782663 1 g -
11300587 5 g 5 Gramm
10564505 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC20201DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 103249-79-2
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.224
InChI-Schlüssel ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 239975
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.