missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-2-(trifluormethyl)-Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030989
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
261952-05-0
C9H6F3N
185.15
MFCD01631596
WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-tolunitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl toluene, benzonitrile,4-methyl-2-trifluoromethyl
2775597
4-methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
CC1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
261952-05-0
C9H6F3N
185.15
MFCD01631596
WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-tolunitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl toluene, benzonitrile,4-methyl-2-trifluoromethyl
2775597
4-methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
CC1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F

It is used as primary and secondary reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Reagenz verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 22°C to 28°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'