Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-carbonsäure, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10140732
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10140732 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10374272 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10140732 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13501CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 532391-89-2
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.202
InChI-Schlüssel XWYHWMDBIRZPFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, pubchem22096, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-7-carboxyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-7-carboxylic acid
PubChem CID 2795296
IUPAC-Name 4-Methyl-2,3-Dihydro-H-1,4-Benzoxazin-7-Carbonsäure
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 97%