Learn More
(4-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4 ]Oxazin-7-yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541079
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
921938-81-0
C9H12N2O2
180.207
MFCD09817507
PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
24229648
(4-Methyl-2,3-dihydropyrid[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
921938-81-0
C9H12N2O2
180.207
MFCD09817507
PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
24229648
(4-Methyl-2,3-dihydropyrid[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 97%