Learn More
4-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4]Oxazin-7-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 178.19 |
Reinheit (%) | 95% |