missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-3,5 -Dinitrobenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11494340
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494340 1 g 1 Gramm
11404350 5 g 5 Gramm
11414350 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11494340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25773.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 28249-49-2 | C7H7BN2O6 | 225.951 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28249-49-2
Summenformel C7H7BN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 225.951
MDL-Nummer MFCD08060935
InChI-Schlüssel DTWIWVTWNMEZOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-methylbenzeneboronic acid, 4-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-4-methylphenylboronic acid, acmc-1cr7m, 3,5-dinitro-p-tolueneboronic acid, 3,5-dinitro-4-methylphenylboranic acid, 4-methyl-3,5-dinitrobenzeneboronic acid, p-tolueneboronic acid,3,5-dinitro-8ci, 3,5-dinitro-4-methylphenylboronic acid; 3,5-dinitro-p-tolueneboronic acid
PubChem CID 17998947
IUPAC-Name (4-Methyl-3,5-dinitrophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C)[N+](=O)[O-])(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3,5-dinitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 225.95
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.