Learn More
4-Methyl-3-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059265
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2042-14-0
C7H7NO3
153.137
MFCD00007244
BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
16271
4-methyl-3-nitrophenol
CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2042-14-0
C7H7NO3
153.137
MFCD00007244
BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
16271
4-methyl-3-nitrophenol
CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
It is used as a chemical, pharmaceutical and OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrophenol
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Geruch Phenol-like
Menge 2 g
UN-Nummer UN2446
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver