Learn More
4-Methyl-3-penten-2-on-d10, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylpent-3-en-2-one-D10 |
| CAS | 207456-83-5 |
| Summenformel | C6 D10 O |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 3-Penten-2-one-1,1,1,3,5,5,5-d7, 4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-1,1,1,3,5,5,5-d7 (ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one-d10, 4-Methylpent-3-en-2-one-D10, Mesityl oxide-d10 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D |
| SMILES | [2 H]C(=C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,3,5,5,5-Heptadeuterio-4-(Trideuteriomethyl)pent-3-en-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.2046 |
| Formelmasse | 108.1359 g/mol |
| Mehr anzeigen |