Learn More
4'-Methyl-4-biphenylcarbonsäure, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid |
CAS | 720-73-0 |
Schmelzpunkt | 252.0°C to 254.0°C |
Summenformel | C14H12O2 |
Strukturformel | CH3(C6H4)2CO2H |
Menge | 1 g |
Synonym | 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl |
InChI-Schlüssel | RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O |
IUPAC-Name | 4-(4-methylphenyl)benzoesäure |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.