Learn More
4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiol-3-thion, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052520
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
64224-21-1
C8H6N2S3
226.33
MFCD00868499
CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
oltipraz, oltiprazum, 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-3h-1,2-dithiole-3-thione, ccris 4048, oltipraz inn, 4-methyl-5-pyrazinyl-3h-1,2-dithiole-3-thione, oltiprazum inn-latin, unii-6n510jul1y, 5-2-pyrazinyl-4-methyl-1,2-dithiole-3-thione, 3h-1,2-dithiole-3-thione, 4-methyl-5-pyrazinyl
47318
CHEBI:77319
4-Methyl-5-Pyrazin-2-yldithiol-3-Thion
CC1=C(SSC1=S)C1=CN=CC=N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
64224-21-1
C8H6N2S3
226.33
MFCD00868499
CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
oltipraz, oltiprazum, 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-3h-1,2-dithiole-3-thione, ccris 4048, oltipraz inn, 4-methyl-5-pyrazinyl-3h-1,2-dithiole-3-thione, oltiprazum inn-latin, unii-6n510jul1y, 5-2-pyrazinyl-4-methyl-1,2-dithiole-3-thione, 3h-1,2-dithiole-3-thione, 4-methyl-5-pyrazinyl
47318
CHEBI:77319
4-Methyl-5-Pyrazin-2-yldithiol-3-Thion
CC1=C(SSC1=S)C1=CN=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione
Farbe Orange-Rot
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 226.34
Physikalische Form Fest