Learn More
4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiol-3-thion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468985
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468985 500 mg 500 Milligramm
15458985 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35120.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64224-21-1 | C8H6N2S3 | 226.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64224-21-1
Summenformel C8H6N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 226.33
MDL-Nummer MFCD00868499
InChI-Schlüssel CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oltipraz, oltiprazum, 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-3h-1,2-dithiole-3-thione, ccris 4048, oltipraz inn, 4-methyl-5-pyrazinyl-3h-1,2-dithiole-3-thione, oltiprazum inn-latin, unii-6n510jul1y, 5-2-pyrazinyl-4-methyl-1,2-dithiole-3-thione, 3h-1,2-dithiole-3-thione, 4-methyl-5-pyrazinyl
PubChem CID 47318
ChEBI CHEBI:77319
IUPAC-Name 4-Methyl-5-Pyrazin-2-yldithiol-3-Thion
SMILES CC1=C(SSC1=S)C1=CN=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione
Farbe Orange-Rot
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 226.34
Physikalische Form Fest