Learn More
(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno-[3,2-c]-pyran-4-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541080
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
57153-43-2
C10H12O3S
212.263
MFCD01850960
MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
12225898
2-(4-Methyl-6,7-Dihydrothieno[3,2-c]Pyran-4-yl)Ethansäure
CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
57153-43-2
C10H12O3S
212.263
MFCD01850960
MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
12225898
2-(4-Methyl-6,7-Dihydrothieno[3,2-c]Pyran-4-yl)Ethansäure
CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)acetic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 97%