Learn More
4-Methyl Estradiol 17-Valerat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylestradiol Valerate |
| CAS | 1359847-37-2 |
| Summenformel | C24 H34 O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol','4-methyl-','17-pentanoate','(17β)- (ACI), 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. D (EP), 4-Methylestradiol Valerate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H34O3/c1-4-5-6-23(26)27-22-12-10-20-19-8-7-16-15(2)21(25)11-9-17(16)18(19)13-14-24(20,22)3/h9,11,18-20,22,25H,4-8,10,12-14H2,1-3H3/t18-,19-,20+,22+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4c(C)c(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-4,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 370.525 |
| Formelmasse | 370.2508 |