Learn More
4-Methyl Phencyclidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30478074
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478074 25 mg 25 Milligramm
30470484 5 mg 5 Milligramm
30477178 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32556025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1934-42-5
Summenformel C18 H27 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 293.87
Synonym 4-Me PCP, 4-Me Phencyclidine, 4-methyl Phencyclidine
IUPAC-Name 1-[1-(p-tolyl)cyclohexyl]piperidine;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)N3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-methyl PCP (hydrochloride)
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H27N.ClH/c1-16-8-10-17(11-9-16)18(12-4-2-5-13-18)19-14-6-3-7-15-19;/h8-11H,2-7,12-15H2,1H3;1H
Formelmasse 293.191