Learn More
4-Methylaminophenol-Sulfat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-159619
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
4-Methylaminophenolsulfat, 99 %, C14H18N2O2.H2SO4, CAS-Nummer-55-55-0, Metol, 500 g, 13, 441, 100,0, 98,5, beige in weiß oder grau, Informationen zum Abbau:>260 °C, 1,5770 g/ml, 200-237-1, 344,38, hochrein, GHS-Signalwort:Warnhinweis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylaminophenol sulfate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung Decomposition Information: >260°C
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Beige bis Weiß oder Grau
Dichte 1.5770g/mL
Glührückstand 0.15% max.
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Menge 5 g
Beilstein 13, 441
Merck Index 15, 6091
Relative Dichte 1.577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 344.38
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /