Learn More
4-Methylbenzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428157
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428157 1 g 1 Gramm
15438157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51704.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19227-13-5
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00019952
InChI-Schlüssel NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzamidoxime, 4-methylbenzamide oxime, p-toluamidoxime, n-hydroxy-4-methyl-benzamidine, hydroxyimino 4-methylphenyl methylamine, n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-methylbenzimidamide, n-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
PubChem CID 5493168
IUPAC-Name N'-Hydroxy-4-methylbenzolcarboximidamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzamidoxime
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 1 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%