Learn More
4-Methylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbenzolboronsäure ist eine häufig verwendete Chemikalie in Suzuki-Kupplungsreaktionen. Sie wird auch als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Methylbenzolboronsäure ist eine häufig verwendete Chemikalie in Suzuki-Kupplungsreaktionen. Sie wird auch als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 246°C to 254°C |
Summenformel | C7H9BO2 |
MDL-Nummer | MFCD00039138 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2935970 |
Synonym | 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
InChI-Schlüssel | BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)B(O)O |