Learn More
Thermo Scientific Acros 4-Methylbenzhydrylamin Harz HCl Salz,1% vernetzt mit DVB,0.9-1.1mmol Amin/g,1 gr
Marke:  Thermo Scientific Acros 349410010
4-Methylbenzhydrylamin Harz HCl Salz,1% vernetzt mit DVB,0.9-1.1mmol Amin/g,1 gr
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Artikelnummer. 10514161