Learn More
4-Methylbenzotrifluorid, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 308910050
Weitere Details : CAS : 6140-17-6 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10377271
  • 142.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
6140-17-6
160.14
LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
80230
CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
C8H7F3
MFCD00075476
4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
1-Methyl-4-(Trifluormethyl)benzol
Spezifikation
4-Methylbenzotrifluoride
27°C
Glasflasche
1.144
Farblos
98%
97.5
98%
CH3C6H4CF3
4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
160.14
160.14
98%
1.1440g/mL
Authentic
1.4250 to 1.427
129°C
5g
6140-17-6
100.0
C8H7F3
MFCD00075476
LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
1-Methyl-4-(Trifluormethyl)benzol
80230
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation