Learn More
4-Methylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021438
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
104-84-7
C8H11N
121.183
MFCD00008123
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
66035
(4-Methylphenyl)methanamin
CC1=CC=C(C=C1)CN
104-84-7
C8H11N
121.183
MFCD00008123
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
66035
(4-Methylphenyl)methanamin
CC1=CC=C(C=C1)CN
The reactions of 1-hexanol with benzylamine and with 4-methylbenzylamine led to the corresponding imines in moderate yields. 4-methylbenzylamine in ethanol/water solution (1:4) as simultaneously absorbing and buffering background electrolyte with detection at 210 nm was found suitable for determination of the individual compounds in determination by capillary zone electrophoresis with indirect detection. Synthesis of benzimidazoles uses 4-methylbenzylamine (R 1 =4-MeBn) and 4-chlorophenyl isothiocyanate (R 2 =4-ClPh) as building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Reaktionen von 1-Hexanol mit Benzylamin und mit 4-Methylbenzylamin führten mit moderaten Ausbeuten zu den entsprechenden Iminen. 4-Methylbenzylamin in Ethanol/Wasserlösung (1:4) als gleichzeitig absorbierender und puffernder Hintergrundelektrolyt mit Detektion bei 210 nm wurde für die Bestimmung der einzelnen Verbindungen bei der Bestimmung durch Kapillarzonenelektrophorese mit indirekter Detektion als geeignet befunden. Die Synthese von Benzimidazolen nutzt 4-Methylbenzylamin (R1=4-MeBn) und 4-Chlorophenylisothiocyanat (R2=4-ClPh) als Bausteine.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzylamine
Schmelzpunkt 12°C to 13°C
Dichte 0.955
Siedepunkt 196°C to 197°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 956670
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%