missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Methylbiphenyl-2-carbonsäure, TRC

Artikelnummer. 30476083
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476083 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2941201G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic Acid
CAS 7148-03-0
Summenformel C14 H12 O2
Menge 1 g
Synonym 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylcarboxylic Acid, 2-(4-Methylphenyl)benzoic Acid, 2-(p-Tolyl)benzoic Acid, 2-Carboxy-4'-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-biphenylcarboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylcarboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylylcarboxylic Acid, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, NSC 26069
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
SMILES Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C(=O)O
IUPAC-Name 2-(4-Methylphenyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 212.244
Formelmasse 212.084
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.