Learn More
4-Methylcatechol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758344
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
452-86-8
C7H8O2
124.14
MFCD00002205
ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
9958
CHEBI:17254
4-Methylpentan-1,2-diol
CC1=CC=C(O)C(O)=C1
452-86-8
C7H8O2
124.14
MFCD00002205
ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
9958
CHEBI:17254
4-Methylpentan-1,2-diol
CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylcatechol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 69°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 251°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(OH)2
Menge 5 g
Beilstein 06, 878
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with acetone,alcohol,ether and toluene,moderately soluble in petroleum ether,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen