Learn More
4-Methylcyclohexanol, 99 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-161930
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
589-91-3
C7H14O
114.19
MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
11524
4-methylcyclohexan-1-ol
CC1CCC(O)CC1
589-91-3
C7H14O
114.19
MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
11524
4-methylcyclohexan-1-ol
CC1CCC(O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylcyclohexanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -41.0°C
Farbe Colorless to Yellow
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 171.0°C to 173.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass Bottle
Strukturformel CH3C6H10OH
Brechungsindex 1.4570 to 1.4590
Menge 5 g
Beilstein 06, 14
Relative Dichte 0.92
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viscous Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.