Learn More
4-Methyldiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059385
40.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
620-84-8
C13H13N
183.25
MFCD00092921
AGHYMXKKEXDUTA-UHFFFAOYSA-N
4-methyldiphenylamine, benzenamine, 4-methyl-n-phenyl, n-phenyl-p-toluidine, 4-methyl-n-phenyl-aniline, 4-methyl-n-phenylbenzamine, 4-methylphenyl phenylamine, phenyl-p-tolylamine, 4-methyldiphenylamin, phenyl-p-tolyl-amine, n-pnenyl-4-methylaniline
12109
4-methyl-N-phenylaniline
CC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
620-84-8
C13H13N
183.25
MFCD00092921
AGHYMXKKEXDUTA-UHFFFAOYSA-N
4-methyldiphenylamine, benzenamine, 4-methyl-n-phenyl, n-phenyl-p-toluidine, 4-methyl-n-phenyl-aniline, 4-methyl-n-phenylbenzamine, 4-methylphenyl phenylamine, phenyl-p-tolylamine, 4-methyldiphenylamin, phenyl-p-tolyl-amine, n-pnenyl-4-methylaniline
12109
4-methyl-N-phenylaniline
CC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
4-Methyldiphenylamine is used as a syntheses material intermediates as well as OLED materials. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyldiphenylamine
Schmelzpunkt 85°C to 86°C
Farbe Braun
Siedepunkt 334°C
Flammpunkt 155°C (311°F)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene,toluene,methanol,ethanol
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin