Learn More
4-Methylhexanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30478588
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478588 100 mg 100 Milligramm
30476415 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312403100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1561-11-1
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.18
Synonym (±)-4-Methylhexanoic Acid, 4-Ethylpentanoic Acid, 4-Methylcaproic Acid, NSC 249817
IUPAC-Name 4-methylhexanoic acid
SMILES CCC(C)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylhexanoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Formelmasse 130.0994