Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Methylhistamine dihydrochloride
Selective, high affinity H4 agonist
N.V.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Aminoethyl)-4-methylimidazole dihydrochloride
CAS 36376-47-3
Löslichkeit Soluble to 50mM in water
Summenformel C6H11N3.2HCl
Formelmasse Observed MW: 198.09
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Potent, high affinity H4 receptor agonist (Ki = 7 nM) that displays > 100-fold selectivity over other human histamine receptor subtypes.
Spezifikation
Spezifikation
5-(2-Aminoethyl)-4-methylimidazole dihydrochloride
Soluble to 50mM in water
Observed MW: 198.09
36376-47-3
C6H11N3.2HCl