Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Methylhistamine dihydrochloride
Selective, high affinity H4 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 234250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411074
  • 1102.50 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potent, high affinity H4 receptor agonist (Ki = 7 nM) that displays > 100-fold selectivity over other human histamine receptor subtypes.
Spezifikation
Spezifikation
5-(2-Aminoethyl)-4-methylimidazole dihydrochloride
C6H11N3.2HCl
50mg
36376-47-3
Observed MW: 198.09
Soluble to 50mM in water