Learn More
4-Methylmorpholin N-Oxid, 50 Gew.% wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024684
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7529-22-8
C5H11NO2
117.15
MFCD00005947
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
82029
CHEBI:52093
C[N+]1([O-])CCOCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7529-22-8
C5H11NO2
117.15
MFCD00005947
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
82029
CHEBI:52093
C[N+]1([O-])CCOCC1
4-Methylmorpholine N-oxide acts as a non-metallic catalyst for the cyanosilylation of ketones. It is also employed as a co-oxidant for Sharpless asymmetric dihydroxylation in ionic liquids. It serves as a solvent in the Lyocell process to produce tencel fiber. Further, it is used in the preparation of aldehydes from primary alcohols in the presence of tetrapropylammonium perruthenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylmorpholin-N-Oxid wirkt als nichtmetallischer Katalysator für die Cyansilylierung von Ketonen. Wird auch als Co-Oxidationsmittel für die asymmetrische Sharpless-Dihydroxylierung in ionischen Flüssigkeiten eingesetzt. Dient als Lösungsmittel im Lyocell-Prozess zur Herstellung von Tencelfasern. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Aldehyden aus primären Alkoholen bei Vorhandensein von Tetrapropylammoniumperruthenat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Aceton, Ether und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chlorformiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylmorpholine N-oxide
Namenshinweis w/w aq. soln.
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 118°C to 119°C
Prozentgehaltsbereich 0.5
Brechungsindex 1.422
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,ethers and dimethylsulfoxide.
IUPAC-Name 4-Methylmorpholin-4-ium-4-olat
Formelmasse 117.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssig