Learn More
4-Methylmorpholin-N-Oxid-Monohydrat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418730
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418730 100 g 100 Gramm
11408596 10 g 10 Gramm
11408730 25 g -
11418596 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11418730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15996.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70187-32-5 | C5H13NO3 | 135.163 g/mol
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate is used as a solvent to prepare cellulose fibers. It is an oxidant and involved in the catalytic OsO4 oxidation of olefins to cis-1,2-diols. It is also involved in ruthenium catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylmorpholin-N-Oxid-Monohydrat wird als Lösungsmittel zur Herstellung von Cellulosefasern verwendet. Ist ein Oxidationsmittel und an der katalytischen OsO4-Oxidation von Olefinen zu Cis-1,2-diolen beteiligt. Ist auch an der Ruthenium-katalysierten Oxidation von Alkoholen zu Aldehyden und Ketonen beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70187-32-5
Summenformel C5H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 135.163
MDL-Nummer MFCD00149388
InChI-Schlüssel WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylmorpholine n-oxide monohydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide hydrate, 4-methylmorpholine n-oxide hydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide xhydrate, unii-087wu2ftq5, n-methylmorpholine n-oxide monohydrate, n-methylmorpholine n-oxide hydrate, n-methylmorpholine-n-oxide monohydrate, 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium hydrate, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, hydrate
PubChem CID 2724197
IUPAC-Name 4-Methyl-4-Oxidomorpholin-4-ium;hydrat
SMILES C[N+]1(CCOCC1)[O-].O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Menge 100 g
Beilstein 5449441
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 135.17 (117.15 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%