missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon-beta-D-Galactosidacetat-Salz (> 70%), TRC

Artikelnummer. 30467809
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467809 5 mg 5 Milligramm
30472094 50 mg 50 Milligramm
30464935 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30467809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM4646605MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone beta-D-Galactoside Acetate Salt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone beta-D-Galactoside Acetate Salt
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16H24N3O7.C2H3O2
Synonym 3-(4-(Methyl(nitroso)amino)butanoyl)-1-((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)pyridin-1-ium Acetate
InChI-Formel InChI=1S/C16H24N3O7.C2H4O2/c1-18(17-25)6-3-5-11(21)10-4-2-7-19(8-10)16-15(24)14(23)13(22)12(9-20)26-16;1-2(3)4/h2,4,7-8,12-16,20,22-24H,3,5-6,9H2,1H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1/t12-,13+,14+,15-,16?;/m1./s1
Lösungstyp Neat
SMILES O=C(CCCN(N=O)C)C1=CC=C[N+](C2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=C1.CC([O-])=O
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 429.43
Menge 5 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.